Tlačiť
Kyselina myristová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00399.0100 8.00399.1000
8.00399.0100EA 40.51 EUR
8.00399.0100 8.00399.1000
Kyselina myristová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina myristová
Vzorec: C₁₄H₂₈O₂
Teplota varu: 319 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 51…54 °C
Hustota: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002744
Číslo CAS: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1.07 mg/l (25 °C)
Melting Point 52 - 56 °C
Molar Mass 228.37 g/mol
Boiling Point 326 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 165 °C
Density 0.8622 g/cm3 (54 °C)
Synonyms Tetradecanoic acid
Hill Formula C14H28O2
Chemical Formula CH3(CH2)12COOH