Tlačiť
Lignoceric acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetracosanoic acid
215640010 215640050 215642500
ACRO215640010EA 229.92 EUR
ACRO215640010 ACRO215640050 ACRO215642500
Lignoceric acid 99%
Lignoceric acid
Vzorec: C₂₄H₄₈O₂
Mw: 368.64
Teplota varu: 272 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 84…86 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002810
Číslo CAS: 557-59-5
EINECS: 209-180-7
Merck Index: 13,05509
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %