Tlačiť
Kyselina propiónová, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
94425-1ML-F 94425-5ML-F
94425-1ML-FEA 57.76 EUR
94425-1ML-F 94425-5ML-F
Kyselina propiónová, Supelco®
Kyselina propiónová
Vzorec: C₃H₆O₂
Teplota varu: 141 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002756
Číslo CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
OSN: 3463
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d822519a8a4619297077959a9eb21c4b3a7a74f&vid=65e85f76282d4378293f82c345524df2403c3540&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b49923b3bc5ad7a51933ce096ddee00a8b6392d4&vid=daed86095bfff04a1b9f59ed786481b44a66e10e&prid=web&clid=SAPDAM