Tlačiť
Kyselina propiónová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00605.0100 8.00605.0500 8.00605.1000 8.00605.2500
8.00605.0100EA 21.18 EUR
8.00605.0100 8.00605.0500 8.00605.1000 8.00605.2500
Kyselina propiónová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina propiónová
Vzorec: C₃H₆O₂
Teplota varu: 141 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002756
Číslo CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
OSN: 3463
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 74.08 g/mol
Boiling Point 141 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 50 °C
Refractive Index 1.386 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 12 %(V)
Density 0.993 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 485 °C DIN 51794
Synonyms Methyl acetic acid
Hill Formula C3H6O2