Kyselina propiónová ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 79-09-4
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.3875
Odour: Unpleasant
Melting Point: -21°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 506071
Merck Reference: 14,7825
UN No.: 3463
MDL No.: MFCD00002756
Vzorec:
C₃H₆O₂ Teplota varu: 140…141 °C Teplota tavenia: –21 °C Hustota: 0,992 Teplota vzplanutia: 51 °C (123 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002756 Číslo CAS: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 OSN: 3463 ADR: 8,II REACH: 01-2119486971-24 Merck Index: 14,7825 |