Tlačiť
Kyselina propiónová 99+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Propanoic acid
220130010 220130025
ACRO220130010EA 119.53 EUR
ACRO220130010 ACRO220130025
Kyselina propiónová 99+%, extra pure
Kyselina propiónová
Vzorec: C₃H₆O₂
Mw: 74.08
Teplota varu: 141
Teplota tavenia: –22 °C
Hustota: 0.99 g/cm³
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002756
Číslo CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
OSN: 3463
ADR: 8 II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA