Tlačiť
Kyselina valerová 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Pentanoic acid
149570010 149570050 149570025 149571000
ACRO149570010EA 86.52 EUR
ACRO149570010 ACRO149570050 ACRO149570025 ACRO149571000
Kyselina valerová 99%
Kyselina valerová
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Mw: 102.13
Teplota varu: 185 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 20…18 °C
Hustota: 0.94 g/cm³
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004413
Číslo CAS: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
OSN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10042
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %