Tlačiť
Kyselina stearová, powder, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
20666.290EA 53.27 EUR
20666.290 20666.460
Kyselina stearová, powder, TECHNICAL
Kyselina stearová
Vzorec: C₁₈H₃₆O₂
Mw: 284.48
Teplota varu: 361
Teplota tavenia: 67
Hustota: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 196 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002752
Číslo CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
REACH: 01-2119543894-28
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Stearic and palmitic acid Min. 90 %