Tlačiť
Nonadecanoic acid 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Nonadecylic acid
207190050 207190010
ACRO207190050EA 185.86 EUR
ACRO207190050 ACRO207190010
Nonadecanoic acid 98+%
Nonadecanoic acid
Vzorec: C₁₉H₃₈O₂
Mw: 298.51
Teplota varu: 297 °C (100 mmHg)
Teplota tavenia: 68…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002754
Číslo CAS: 646-30-0
EINECS: 211-472-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %