Kyselina mravenčí ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
20320.295EA
49.34
EUR
20320.295
20320.320
20320.364
Kyselina mravenčí ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kyselina mravenčí
Vzorec:
HCO₂H Teplota varu: 100…101 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 8,2…8,4 °C Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 48 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003297 Číslo CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 OSN: 1779 ADR: 8 (3),II REACH: 01-2119491174-37 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 98 % |
Refractive index (20°C) | 1.370 - 1.372 |
Acetic acid | Max. 0.2 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 100 ppm |
Evaporation residue | Max. 100 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |