Kyselina mravenčí ≥98.0%, ARISTAR® for trace analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
450122MEA
434.87
EUR
450122M
Kyselina mravenčí ≥98.0%, ARISTAR® for trace analysis
Kyselina mravenčí
Vzorec:
HCO₂H Mw: 46,03 g/mol Teplota varu: 100…101 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 8,2…8,4 °C Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 48 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003297 Číslo CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 OSN: 1779 ADR: 8 (3),II REACH: 01-2119491174-37 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (acidimetric) | Min. 98.0 % |
Colour | Max. 10 APHA |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.5 ppm |
Acetic acid | Max. 500 ppm |
Ag (Silver) | Max. 0.001 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0.005 ppm |
Au (Gold) | Max. 0.005 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.002 ppm |
Be (Beryllium) | Max. 0.001 ppm |
Bi (Bismuth) | Max. 0.002 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.05 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.001 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.001 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 0.001 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.002 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.010 ppm |
Ga (Gallium) | Max. 0.005 ppm |
Hg (Mercury) | Max. 0.005 ppm |
In (Indium) | Max. 0.002 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.02 ppm |
Li (Lithium) | Max. 0.001 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.01 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.001 ppm |
Mo (Molybdenum) | Max. 0.001 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.02 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.002 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.002 ppm |
Sn (Tin) | Max. 0.001 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0.001 ppm |
Ti (Titanium) | Max. 0.001 ppm |
Tl (Thallium) | Max. 0.001 ppm |
V (Vanadium) | Max. 0.001 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.005 ppm |
Non-volatile matter | Max. 2 ppm |