Tlačiť
Kyselina palmitová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
27734-25KG 27734-1KG
SIAL27734-25KGEA 0 EUR
SIAL27734-25KG SIAL27734-1KG
Kyselina palmitová, Sigma-Aldrich®
Kyselina palmitová
Vzorec: C₁₆H₃₂O₂
Teplota varu: 352 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 61…63 °C
Hustota: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002747
Číslo CAS: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064