Tlačiť
Cerotic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Cerotic acid, Hexacosanoic acid
258210010 258211000
ACRO258210010EA 367.43 EUR
ACRO258210010 ACRO258211000
Cerotic acid 98%
Cerotic acid
Vzorec: C₂₆H₅₂O₂
Teplota varu: 250 °C
Teplota tavenia: 87…89 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002811
Číslo CAS: 506-46-7
EINECS: 208-040-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Glistening powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %