Tlačiť
Heptanoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Heptylic acid, Enanthic acid
75190-100ML 75190-500ML
SIAL75190-100MLEA 75.01 EUR
SIAL75190-100ML SIAL75190-500ML
Heptanoic acid, Sigma-Aldrich®
Heptanoic acid
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Teplota varu: 223 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004426
Číslo CAS: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
OSN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04680