Tlačiť
Heptanoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Heptylic acid, Enanthic acid
A17704.0F A17704.AP
A17704.0FEA 186.12 EUR
A17704.0F A17704.AP
Heptanoic acid ≥98%
Heptanoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 111-14-8 Molecular Formula: C7H14O2 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 114°(237°F) Refractive Index: 1.4230 Melting Point: -8° Boiling Point: 222-223° Beilstein Reference: 1744723 Merck Reference: 14,4660 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004426
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Teplota varu: 222…223 °C
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 0,917
Teplota vzplanutia: 114 °C (237 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004426
Číslo CAS: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
OSN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4660