Tlačiť
Margaric acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Heptadecanoic acid, Heptadecylic acid
L05928.06 L05928.14
L05928.06EA 68.99 EUR
L05928.06 L05928.14
Margaric acid ≥98%
Margaric acid
Purity: 98% CAS No.: 506-12-7 Molecular Formula: C17H34O2 Formula Weight: 270.46 Melting Point: 59-63° Boiling Point: 227°/100mm Merck Reference: 14,5751 MDL No.: MFCD00002751
Vzorec: C₁₇H₃₄O₂
Teplota varu: 227 °C (100 mmHg)
Teplota tavenia: 59…63 °C
Hustota: 0,853
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002751
Číslo CAS: 506-12-7
EINECS: 208-027-1
Merck Index: 14,5751