Tlačiť
Margaric acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
329740050 329740250 329740010
ACRO329740050EA 104.29 EUR
ACRO329740050 ACRO329740250 ACRO329740010
Margaric acid 98%
Margaric acid
Vzorec: C₁₇H₃₄O₂
Teplota varu: 364 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 59…61 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002751
Číslo CAS: 506-12-7
EINECS: 208-027-1
Merck Index: 13,05775
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Glistening crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %