Tlačiť
Heneicosanoic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
204690010 204690050 204691000
ACRO204690010EA 271.56 EUR
ACRO204690010 ACRO204690050 ACRO204691000
Heneicosanoic acid 99%
Heneicosanoic acid
Vzorec: C₂₁H₄₂O₂
Teplota varu: 170 °C (0,1 mbar)
Teplota tavenia: 74…76 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002805
Číslo CAS: 2363-71-5
EINECS: 219-113-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %