Tlačiť
Kyselina octová 99 - 100% 99-100, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
20103.295EA 41.66 EUR
20103.295 20103.364 20103.444 20103.557 20103.330
Kyselina octová 99 - 100% 99-100, GPR RECTAPUR®
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Mw: 60.05
Teplota varu: 118 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 17 °C
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 38.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
OSN: 2789
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.5 %
Solidification point 16.0 - 16.6 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Non-volatile residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm