Tlačiť
Kyselina octová ledová 99-100%, BAKER, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
6003.2500EA 155.23 EUR
6003.2500 6003.9025
Kyselina octová ledová 99-100%, BAKER, J.T.Baker®
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
OSN: 2789
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay 99.6 - 100.5 %
Appearance passes test
Chlorides (as Cl) max. 25 mg/l
Iron (Fe) max. 5 ppm
Freezing Point min. 15.8 °C
Heavy Metals (as Pb) max. 5 ppm
Identification passes test
Reducing Substances passes test
Residue on Evaporation max. 0.005 %
Sulfates (as SO4) max. 50 mg/l
Additional Specification(s):
Substances Reducing Dichromate passes test
Water (H2O) max. 0.4 %