Kyselina octová ledová 99-100%, BAKER, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
|
Nebezpečí
|
6003.2500EA
155.23
EUR
6003.2500
6003.9025
Kyselina octová ledová 99-100%, BAKER, J.T.Baker®
Kyselina octová
Vzorec:
H₃CCOOH Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036152 Číslo CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 OSN: 2789 ADR: 8,II |
|
Výsledky špecifikačného testu
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs. | |
Assay | 99.6 - 100.5 % |
Appearance | passes test |
Chlorides (as Cl) | max. 25 mg/l |
Iron (Fe) | max. 5 ppm |
Freezing Point | min. 15.8 °C |
Heavy Metals (as Pb) | max. 5 ppm |
Identification | passes test |
Reducing Substances | passes test |
Residue on Evaporation | max. 0.005 % |
Sulfates (as SO4) | max. 50 mg/l |
Additional Specification(s): | |
Substances Reducing Dichromate | passes test |
Water (H2O) | max. 0.4 % |