Kyselina octová 96% 96, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
20099.290EA
68.9
EUR
20099.290
20099.324
Kyselina octová 96% 96, AnalaR NORMAPUR® zA
Kyselina octová
Vzorec:
H₃CCOOH Mw: 60.05 Teplota varu: 118 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 17 °C Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 38.5 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036152 Číslo CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 OSN: 2789 ADR: 8 (3) II REACH: 01-2119475328-30 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 96.0 % |
Substances reducing Cr6+ (as O) | Passes test |
Colouration | Max. 10 APHA |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 1 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 1 ppm |
Ag (Silver) | Max. 0.5 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0.05 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.01 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.01 ppm |
Be (Beryllium) | Max. 0.02 ppm |
Bi (Bismuth) | Max. 0.1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.05 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.01 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 0.08 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.05 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.4 ppm |
Ge (Germanium) | Max. 0.05 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.1 ppm |
Li (Lithium) | Max. 0.5 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.1 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.01 ppm |
Mo (Molybdenum) | Max. 0.02 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.02 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0.01 ppm |
Ti (Titanium) | Max. 0.05 ppm |
Tl (Thallium) | Max. 0.05 ppm |
V (Vanadium) | Max. 0.01 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.05 ppm |
Zr (Zirconium) | Max. 0.1 ppm |