Tlačiť
Kyselina octová ≥96%, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00062.1011 1.00062.2500 1.00062.2511 1.00062.1000
1.00062.1011EA 23.59 EUR
1.00062.1011 1.00062.2500 1.00062.2511 1.00062.1000
Kyselina octová ≥96%, EMSURE® p.a., Supelco®
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
OSN: 2789
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 16.6 °C
Boiling Point 117.9 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 15.2 hPa (20 °C)
Flash Point 39 °C
Explosion Limit 4 - 19.9 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (10 g/l, H2O 20 °C)
Ignition Point 463 °C
Evaporation number 24