Tlačiť
Kyselina octová glacial ≥98%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
84528.290EA 42.12 EUR
84528.290 84528.360 84528.460
Kyselina octová glacial ≥98%, TECHNICAL
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Teplota varu: 118 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 17 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 38,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
OSN: 2789
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %