Tlačiť
Kyselina octová 99.8-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
27225-10KG 27225-1L 27225-2.5L 27225-30KG 27225-4X2.5L 27225-60KG 27225-6X1L
27225-10KGEA 184.92 EUR
27225-10KG 27225-1L 27225-2.5L 27225-30KG 27225-4X2.5L 27225-60KG 27225-6X1L
Kyselina octová 99.8-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Teplota varu: 118 °C (1,013 hPa)
Teplota tavenia: 16 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
OSN: 2789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance complying
Assay 99.8 - 100.5 %
Congealing - Freezing Point Min. 15.6 °C
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Lead (Pb) Max. 0.5 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Chloride (Cl) complying
Sulfate (SO₄) complying
KMnO₄ reducing matter (as HCOOH) Max. 0.01 %
KMnO₄ reducing substances complying
K₂Cr₂O₇ reducing matter complying
Residual solvents complying
Identity USP complying
Explosion Limit 4 %, 59 °F
Vapor Density 2.07 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.371 (lit.)