Tlačiť
Arachidic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Eicosanylic acid, Arachidinic acid, Icosanoic acid, Eicosanoic acid
10930-1G 10930-25G 10930-5G
SIAL10930-1GEA 51.67 EUR
SIAL10930-1G SIAL10930-25G SIAL10930-5G
Arachidic acid, Sigma-Aldrich®
Arachidic acid
Vzorec: C₂₀H₄₀O₂
Mw: 312.54
Teplota varu: 328
Teplota tavenia: 75.5
Hustota: 0.824 g/cm³ (100 °C) (lit.)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002755
Číslo CAS: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Merck Index: 12,00802