Tlačiť
Arachidic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Eicosanylic acid, Arachidinic acid, Icosanoic acid, Eicosanoic acid
117720010 117720100 117720250
ACRO117720010EA 39.17 EUR
ACRO117720010 ACRO117720100 ACRO117720250
Arachidic acid 98%
Arachidic acid
Vzorec: C₂₀H₄₀O₂
Mw: 312.54
Teplota varu: 328 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 74…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002755
Číslo CAS: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Merck Index: 12,00802
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 78 °C
GC ≥97.5 %
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %
Solubility Passes test
Sensitivity (to sulfanilamide) Passes test