Tlačiť
Kyselina laurová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05333.0100 8.05333.1000
8.05333.0100EA 33.49 EUR
8.05333.0100 8.05333.1000
Kyselina laurová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina laurová
Vzorec: C₁₂H₂₄O₂
Teplota varu: 296 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 42…45 °C
Hustota: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002736
Číslo CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.058 g/l (20 °C)
Melting Point 43 - 45 °C
Molar Mass 200.32 g/mol
Bulk Density 490 kg/m3
Boiling Point 299 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0027 Pa (25 °C)
Flash Point 176 °C
Explosion Limit 0.6 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 250 °C