Tlačiť
Kyselina kaprinová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Decylic acid, Decanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02169.0100 8.02169.1000
8.02169.0100EA 39.75 EUR
8.02169.0100 8.02169.1000
Kyselina kaprinová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina kaprinová
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Mw: 172.27
Teplota varu: 268
Teplota tavenia: 29…32 °C
Hustota: 0.893 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 147
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004441
Číslo CAS: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.15 g/l (20 °C)
Melting Point 29 - 32 °C
Molar Mass 172.26 g/mol
Bulk Density 690 kg/m3
Boiling Point 268 - 270 °C
Vapor Pressure 0.13 hPa (79 °C)
Flash Point 147 °C
Refractive Index 1.428 (40 °C, 589 nm)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)