Tlačiť
Kyselina kaprinová 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
167271000 167275000 167270010 167270025
ACRO167271000EA 62.98 EUR
ACRO167271000 ACRO167275000 ACRO167270010 ACRO167270025
Kyselina kaprinová 99%
Kyselina kaprinová
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Teplota varu: 268…270 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 30…32 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Teplota vzplanutia: 150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004441
Číslo CAS: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless or white to cream Crystals and/or chunks or fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 34 °C
GC ≥98.5 %