Tlačiť
Kyselina butanová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Butanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00457.0100 8.00457.1000 8.00457.2500
8.00457.0100EA 36.82 EUR
8.00457.0100 8.00457.1000 8.00457.2500
Kyselina butanová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina butanová
Vzorec: C₄H₈O₂
Mw: 88.11
Teplota varu: 163.5
Teplota tavenia: –3 °C
Hustota: 0.958 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 67
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002814
Číslo CAS: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
OSN: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01593
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -8 - -5 °C
Molar Mass 88.1 g/mol
Boiling Point 162 - 165 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 0.56 hPa (20 °C)
Flash Point 69 °C
Refractive Index 1.3991 (20 °C)
Explosion Limit 2 - 12.3 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 425 °C
Hill Formula C4H8O2
Chemical Formula CH3CH2CH2COOH