Tlačiť
Kyselina butanová 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
108110010 108110025 108111000 108110100
ACRO108110010EA 70.6 EUR
ACRO108110010 ACRO108110025 ACRO108111000 ACRO108110100
Kyselina butanová 99+%
Kyselina butanová
Vzorec: C₄H₈O₂
Teplota varu: 162…165 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 7…5 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Teplota vzplanutia: 69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002814
Číslo CAS: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
OSN: 2820
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01593