Tlačiť
Octyl acetate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Acetic acid octyl ester
310631000 310630050 310635000
ACRO310631000EA 62.49 EUR
ACRO310631000 ACRO310630050 ACRO310635000
Octyl acetate 99+%
Octyl acetate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Mw: 172.27
Teplota varu: 211 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: -38.5
Hustota: 0.868 g/cm³
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009562
Číslo CAS: 112-14-1
EINECS: 203-939-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %