Tlačiť
Ethylacetát ≥99.7%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Acetic acid ethyl ester
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83660.320EA 147.81 EUR
83660.320 83660.290 83660.400
Ethylacetát ≥99.7%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Ethylacetát
Vzorec: CH₃COOC₂H₅
Mw: 88.11
Teplota varu: 77.1 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –83 °C
Hustota: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009171
Číslo CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
OSN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99,7%
Evaporation residue Max. 0,0005 %
Water Max. 0,03 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l