Decyl acetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Acetic acid decyl ester
A18814.0B
A18814.30
A18814.0BEA
127.96
EUR
A18814.0B
A18814.30
Decyl acetate ≥98%
Decyl acetate
Purity: 98%
CAS No.: 112-17-4
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)9CH3
Formula Weight: 200.32
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 244°
Beilstein Reference: 1762123
MDL No.: MFCD00026538
Vzorec:
C₁₂H₂₄O₂ Teplota varu: 244 °C Hustota: 0,867 Teplota vzplanutia: 125 °C (257 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00026538 Číslo CAS: 112-17-4 EINECS: 203-942-2 |