Butylacetát ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Varování
|
Synonymá:
Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
22081.326EA
95.1
EUR
22081.326
22081.361
22081.463
Butylacetát ≥99%, GPR RECTAPUR®
Butylacetát
Vzorec:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ Mw: 116.16 Teplota varu: 126 Teplota tavenia: –76 °C Hustota: 0.875 Teplota vzplanutia: 25 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009445 Číslo CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 OSN: 1123 ADR: 3 III Merck Index: 13,01534 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Boiling point | 124 - 128 °C |
Density (20/4) | 0.874 - 0.884 |