Tlačiť
Butylacetát 99 Semiconductor
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
19395.K2 19395.K7 19395.M1
19395.K2EA 83.72 EUR
19395.K2 19395.K7 19395.M1
Butylacetát 99 Semiconductor
Butylacetát
Purity: 99% min CAS No.: 123-86-4 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 25°(77°F) Physical Form: Liquid Density: 0.881 Refractive Index: 1.3945 Appearance: Colourless Odour: Fruit-like pH: 5 Melting Point: -78° Boiling Point: 124-126° Beilstein Reference: 1741921 Merck Reference: 14,1535 UN No.: 1123 MDL No.: MFCD00009445
Vzorec: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Mw: 116.16
Teplota varu: 124…126 °C
Teplota tavenia: –78 °C
Hustota: 0.881
Teplota vzplanutia: 25 °C (77 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009445
Číslo CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
OSN: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 14,1535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM