Tlačiť
Butylacetát 99+% Spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
167680010 167685000
ACRO167680010EA 101.34 EUR
ACRO167680010 ACRO167685000
Butylacetát 99+% Spectroscopy
Butylacetát
Vzorec: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Mw: 116.16
Teplota varu: 126
Teplota tavenia: –78 °C
Hustota: 0.88 g/cm³
Teplota vzplanutia: 27 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009445
Číslo CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
OSN: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 320 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable