Tlačiť
Izopropylacetát, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Acetic acid isopropyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
90871-5ML-F 90871-10ML-F
90871-5ML-FEA 267.15 EUR
90871-5ML-F 90871-10ML-F
Izopropylacetát, Supelco®
Izopropylacetát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Teplota varu: 85 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –62 °C
Hustota: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008877
Číslo CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
OSN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc9f627c06706c8755351d0296df4373d72bfdb9&vid=dbe27f0eafeb601824606219eea2d4e5406cf1f4&prid=web&clid=SAPDAM