Tlačiť
Izopropylacetát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Acetic acid isopropyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20560.0100 8.20560.1000 8.20560.2500
8.20560.0100EA 26.71 EUR
8.20560.0100 8.20560.1000 8.20560.2500
Izopropylacetát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Izopropylacetát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Teplota varu: 85 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –62 °C
Hustota: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008877
Číslo CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
OSN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 31 g/l (20 °C)
Melting Point -73 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 88 - 90 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 61 hPa (20 °C)
Flash Point 1.8 - 8 %(V)
Refractive Index 4 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid