Tlačiť
Izopropylacetát ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Acetic acid isopropyl ester
L09337.AK L09337.AU L09337.0F
L09337.AKEA 53.35 EUR
L09337.AK L09337.AU L09337.0F
Izopropylacetát ≥99%
Izopropylacetát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Teplota varu: 87…89 °C
Teplota tavenia: –73 °C
Hustota: 0,870
Teplota vzplanutia: 4 °C (39 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008877
Číslo CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
OSN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5205