Tlačiť
tert-Butyl acetate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1,1-Dimethylethyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02189.0250 8.02189.1000
8.02189.0250EA 62.98 EUR
8.02189.0250 8.02189.1000
tert-Butyl acetate for synthesis, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl acetate
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Teplota varu: 98 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 90…97 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 15 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008807
Číslo CAS: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
OSN: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01536
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 95 - 97 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 1 °C
Refractive Index 1.387 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)