Tlačiť
Izobutylacetát, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methylpropyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
94823-5ML-F 94823-1ML-F
94823-5ML-FEA 192.14 EUR
94823-5ML-F 94823-1ML-F
Izobutylacetát, Supelco®
Izobutylacetát
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Mw: 116.16
Teplota varu: 118
Teplota tavenia: –99 °C
Hustota: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 18
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008932
Číslo CAS: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
OSN: 1213
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fa65fe5419c609f9b5c96ef8ab7df936eb572ce&vid=d94b848513afaa8b1d1a6e6cd3a4e9b3a928727c&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c961390195eecf764649b187a0fd2ace9a3e3927&vid=a0181cadc76dae1cc13c313b72f093db059bcffd&prid=web&clid=SAPDAM