Tlačiť
Izobutylacetát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20557.0100 8.20557.1000
8.20557.0100EA 19.78 EUR
8.20557.0100 8.20557.1000
Izobutylacetát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Izobutylacetát
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Teplota varu: 118 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –99 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008932
Číslo CAS: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
OSN: 1213
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05147
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 7 g/l (20 °C)
Melting Point -99 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 17 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.3877 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.4 - 10.5 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C
Evaporation number 8