Tlačiť
sec-Butyl acetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Methylpropyl acetate
L13892.14 L13892.22
L13892.14EA 37.46 EUR
L13892.14 L13892.22
sec-Butyl acetate ≥98%
sec-Butyl acetate
Purity: 98% CAS No.: 105-46-4 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 16°(60°F) Refractive Index: 1.3890 Melting Point: -99° Boiling Point: 111-112° Beilstein Reference: 1720689 Merck Reference: 14,1536 UN No.: 1123 MDL No.: MFCD00009328
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Teplota varu: 111…112 °C
Teplota tavenia: –99 °C
Hustota: 0,872
Teplota vzplanutia: 16 °C (60 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009328
Číslo CAS: 105-46-4
EINECS: 203-300-1
OSN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1536