sec-Butyl acetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Methylpropyl acetate
L13892.14
L13892.22
L13892.14EA
37.46
EUR
L13892.14
L13892.22
sec-Butyl acetate ≥98%
sec-Butyl acetate
Purity: 98%
CAS No.: 105-46-4
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.3890
Melting Point: -99°
Boiling Point: 111-112°
Beilstein Reference: 1720689
Merck Reference: 14,1536
UN No.: 1123
MDL No.: MFCD00009328
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ Teplota varu: 111…112 °C Teplota tavenia: –99 °C Hustota: 0,872 Teplota vzplanutia: 16 °C (60 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009328 Číslo CAS: 105-46-4 EINECS: 203-300-1 OSN: 1123 ADR: 3,III Merck Index: 14,1536 |