Tlačiť
Acetylaceton for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: ACAC, 2,4-Pentanedione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00023.0005 8.00023.0250 8.00023.1000
8.00023.0005EA 22.71 EUR
8.00023.0005 8.00023.0250 8.00023.1000
Acetylaceton for synthesis, Sigma-Aldrich®
Acetylaceton
Vzorec: CH₃COCH₂COCH₃
Mw: 100.12
Teplota varu: 140.4
Teplota tavenia: –23 °C
Hustota: 0.96945 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 30
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008787
Číslo CAS: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
OSN: 2310
ADR: 3 (6.1) III
Merck Index: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c85a64bf9c7997e9ab03e421a93e7c71e57b8a3&vid=134ed3029693deef3759692be256c57b3a58b087&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point -23 °C
Molar Mass 100.12 g/mol
Boiling Point 138 - 140 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9 hPa (20 °C)
Flash Point 34 °C
Explosion Limit 2.4 - 11.4 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 340 °C
Evaporation Number 20