2,4-Nonanedione ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L01151.06
L01151.14
L01151.06EA
142
EUR
L01151.06
L01151.14
2,4-Nonanedione ≥98%
2,4-Nonanedione
Purity: 98+%
CAS No.: 6175-23-1
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Refractive Index: 1.4608
Boiling Point: 100-103°/19mm
MDL No.: MFCD00015276
Vzorec:
C₉H₁₆O₂ Mw: 156.22 Teplota varu: 100…103 °C (19 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015276 Číslo CAS: 6175-23-1 EINECS: 228-219-9 |