Tlačiť
Methoxyacetone 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
175730100 175730500
ACRO175730100EA 180.1 EUR
ACRO175730100 ACRO175730500
Methoxyacetone 96%
Methoxyacetone
Vzorec: C₄H₈O₂
Teplota varu: 118 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –66 °C
Hustota: 0,95 g/cm³
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008768
Číslo CAS: 5878-19-3
EINECS: 227-549-0
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation -63.5° to -67.5° (20°C, 589 nm) (c=1, water)