Tlačiť
Aceton, anhydrous_0,01 99,8
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83683.230EA 83.72 EUR
83683.230 83683.290 83683.269
Aceton, anhydrous_0,01 99,8
Aceton
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Vzorec: CH₃COCH₃
Mw: 58.08
Teplota varu: 56.2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95.4 °C
Hustota: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: <-20 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008765
Číslo CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
OSN: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Čistota (GC) Min. 99,8 %
Kyselost Max. 0,0005 meq/g
Odparek Max. 0,0005 %
Voda Max. 0,0100 %