Tlačiť
Aceton ≥99.7%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83656.320EA 66.63 EUR
83656.320 83656.290
Aceton ≥99.7%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Aceton
Vzorec: CH₃COCH₃
Teplota varu: 56,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95,4 °C
Hustota: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: <–20 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008765
Číslo CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
OSN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99,7 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0,2 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l