Aceton ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
20065.327EA
69.39
EUR
20065.327
20065.293
20065.362
20065.464
20065.555
20065.470
20065.930
20065.950
Aceton ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Aceton
Vzorec:
CH₃COCH₃ Teplota varu: 56,2 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –95,4 °C Hustota: 0,792 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: <–20 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008765 Číslo CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 OSN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Related substances | Passes test |
Boiling point | 56 - 56.7 °C |
Density (20/4) | 0.79 - 0.793 |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Assay | Min. 99.5 % |
Acidity | Passes test |
Alkalinity | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Insolubility in water | Passes test |
IR Spectrum | Passes test |
Substances reducing KMnO4 (as O) | Max. 2 ppm |
Water | Max. 0.3 % |